22049-U
Bague arrière de ferrule
Swagelok® 104-1, stainless steel, 1/16 in. Swagelok
Synonyme(s) :
FERRULE ARRIÈRE SWAGELOK 104-1, ACIER INOXYDABLE, 1/16″, BOÎTE DE 2®
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pkg of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Swagelok® 104-1
Raccords
1/16 in. Swagelok
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable