22043
Réducteur Swagelok®
Swagelok® 100-R-2, stainless steel, 1/16 in. Swagelok, 1/8 in. for tube
Synonyme(s) :
RÉDUCTEUR SWAGELOK 100-R-2, ACIER INOXYDABLE, 1/16 x 1/8 UNITAIRE ®
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Swagelok® 100-R-2
Raccords
1/16 in. Swagelok
1/8 in. for tube
Description générale
Application
Informations légales