21004-U
Joint Therm-O-Ring
I.D. 0.250 in., pkg of 30 (3 packs of 10ea)
Synonyme(s) :
Injector liner O-rings
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 30 (3 packs of 10ea)
Fabricant/nom de marque
Agilent custom
Paramètres
350 °C max. temp.
D.I.
0.250 in.
Couleur
brown O-ring
Compatibilité
configured for capillary inlet liner
Catégories apparentées
Description générale
This high temperature fluorocarbon O-ring can be used with inlet temperatures up to 350 °C without sticking or fragmenting. Fits 6.3 mm O.D. (split) and 6.5 mm O.D. (splitless) capillary liners, and any 1/4in. O.D. capillary liner that uses an O-ring. Superior replacement for Viton O-rings.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable