Key Documents
20434
Supelco
Détecteur de fuite liquide SNOOP®
8 oz. (236 mL) bottle
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Description générale
Sustained bubble action works even on very small leaks and vertical surfaces. Flexible snooper tube extends for hard-to-reach areas. Does not contain chlorine, aliphatic amines, or ammonium compounds. Dries clean, without staining.
Autres remarques
Nous déconseillons l′utilisation de détecteurs de fuite liquides avec les systèmes à colonnes capillaires.
Informations légales
SNOOP is a registered trademark of Swagelok Company
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable