Principaux documents
20409
Supelco
Laine de verre
Pesticide Grade (Silanized), pkg of 10 g
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41121800
Conditionnement
pkg of 10 g
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Description générale
Glass wool is made up of short glass fibres and is non-flammable in nature. It is widely considered as a thermal insulation material in ships, automobiles, air conditioning ducts and water supply pipes. Furthermore, it is also used as noise absorbing material in concert halls, studios and movie theatres. Above all that it is non carcinogenic to humans.
Les tampons de laine sont souvent utilisés dans les inserts d'injection de chromatographie en phase gazeuse (GC) pour améliorer la vaporisation des échantillons et/ou pour empêcher aux matières non volatiles de pénétrer dans la colonne. Ils peuvent également être utilisés dans les colonnes de GC remplies, les tubes de désorption de solvants, les tubes de désorption thermiques et les pièges de purge pour maintenir en place les couches d'adsorbants.
Application
Silanized glass wool gas chromatographic packed column maybe used in an experimental procedure for measuring and collecting volatiles from edible oils.
Autres remarques
Pesticide Grade (Silanized) for applications that involve active analytes, such as organochlorine and/or organophosphorous pesticides
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Advanced Ceramic Technologies & Products. The Ceramic Society of Japan.
Imanaka Y.
Science, 18, 439-444 (2012)
Volatiles and oil quality.
Jackson HW and Giacherio DJ.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 54 (10), 458-460 (1977)