20305
Molecular Sieve, 13Å
60-80 mesh, bottle of 50 g
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Molecular Sieve Adsorbent, matrix Molecular Sieve 13X, 60-80 mesh, bottle of 50 g
Forme
solid
Niveau de qualité
Conditionnement
bottle of 50 g
Matrice
Molecular Sieve 13X
Taille des particules
60-80 mesh
Dimension de pores
13 Å pore diameter
Densité
~0.65 g/mL (free fall density)
Catégories apparentées
Description générale
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable