16018AST
Astec® CHIROBIOTIC® T2 Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Astec® Chirobiotic® T2 Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L63
Description
HPLC column
Gamme de produits
Astec®
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Astec®
Paramètres
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
10 cm × 2.1 mm
Matrice
high-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
200 Å
Plage de pH de fonctionnement
3.8-6.8
Technique de séparation
chiral
Description générale
- Bonded phase: Teicoplanin
- Operating pH range: 3.8 - 6.8
- Particle diameter: 5, 10 or 16 μm
- Pore size: 100 Å (CHIROBIOTIC® T) or 200 Å (CHIROBIOTIC® T2)