11814
Apiezon® KOH sur Chromosorb® W AW
phase 6.6% Carbowax 20M, matrix 80/120 Carbopack B AW support, bottle of 15 g
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
bottle of 15 g
Paramètres
60-225 °C temp. range
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Matrice
80/120 Carbopack B AW support
Groupe de la matrice active
6.6% Carbowax 20M phase
Type de colonne
packed GC
Compatibilité
for analyte group alcoholic beverages
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable