Principaux documents
07356
Supelco
4-Methyl-N-propyl-3-[[(2RS)-2-(propylamino)propanoyl]amino]thiophene-2-carboxamide hydrochloride
reference material
Synonyme(s) :
Articaine impurity F (PhEur), Articaine acid propionamide hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H25N3O2S · HCl
Poids moléculaire :
347.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
reference material
Famille d'API
articaine
Essai
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
2-8°C
Description générale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable