ZRB2710
Anti-Aquaporin-2 Antibody, clone 1C22 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Anti-KLF2 Antibody, clone 1C3 ZooMAb® Rabbit Monoclonal, ADH water channel, AQP-2, AQP-CD, Aquaporin-CD, Collecting duct water channel protein, WCH-CD, Water channel protein for renal collecting duct
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C22, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 28.84 kDa
observed mol wt ~25 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
monkey
Conditionnement
antibody small pack of 25
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
C-terminal cytoplasmic domain
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... AQP2(359)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in Human Kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Aquaporin-2 in Human kidney tissue lysate.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Aquaporin-2 in Human kidney tissue sections.
Affinity Binding Assay:: A representative lot of this antibody bound Aquaporin-2 peptide with a KD of 3.4 x 10-8 in an affinity binding assay.
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Aquaporin-2 in Human kidney tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable