Z717177
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 20, volume range 0.5-20 μL, sterile
Synonyme(s) :
pipet tips, pipette tips
About This Item
RNase free
barrier
Produits recommandés
Matériaux
colorless
colorless tip
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
barrier
Conditionnement
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 2149
Technique(s)
PCR: suitable
Volume maximum
20 μL
Gamme de volumes
0.5-20 μL
Conditionnement
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Compatibilité
Eppendorf Research Pro .5-10 μl
Eppendorf Response 4850 .5-10 μl
Eppendorf Reference/Ultra Micro 2-20 μl
Eppendorf Titerman 4908 .5-10 μl
Nichiryo BenchMate .5-10 μl
Rainin Pipet Plus 2.5-20 μl
Rainin Pipetman 2.5-20 μl
Transferpette Multi-Channel 2.20 μl