Z707392
SealPlate® MiniStrips™ film
sterile
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyester film
Stérilité
sterile
Caractéristiques
piercable
Conditionnement
pack of 200 ea
Fabricant/nom de marque
Excel Scientific SPS-2X8-50
Technique(s)
ELISA: suitable
Longueur
102.9 mm
Larg. × L
1.9 cm × 10.29 cm , 8.26 cm with Tabs removed
Largeur
82.6 mm