Z667242
Greiner LUMITRAC™ Small Volume™ LoBase 384 well plates
flat bottom white polystyrene wells, non-sterile
Synonyme(s) :
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
white polystyrene
Produits recommandés
Matériaux
flat bottom white polystyrene wells
white polystyrene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
Conditionnement
case of 80
Fabricant/nom de marque
Greiner 788075
Volume maximum
28 μL
Taille
384 wells
Volume de travail
25 μL
Type de liaison
medium binding surface