Principaux documents
Z667153
Greiner PS inoculating loop
size 10 μL, blue
Synonyme(s) :
inoculating needles, Greiner PS inoculating loop
About This Item
Code UNSPSC :
41161502
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
polystyrene
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 3000 ea
Fabricant/nom de marque
Greiner 731175
Disponibilité
available only in EU
Taille
10 μL
Couleur
blue
Description générale
Note: Disposable inoculating loop; hydrophobic