Key Documents
Z657905
Hettich® centrifuge adapters
adapter for 50 ml tubes 34x100 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.22
Caractéristiques
Holds 50 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 1463
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 1620A, 1556, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246 (rotors)
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG