Key Documents
Z631140
Hettich® ROTOFIX 32/ UNIVERSAL 320 centrifuge accessories
Adapter for 15 mL Falcon tubes 17x120 mm, for UNIVERSAL 320
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.22
Caractéristiques
Holds 15 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 1466
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 1556, 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615 (rotors)
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG