Merck
Z628018
Pasteur pipettes
long capillary tip, approx 2 mL withdraw volume, soda-lime glass
Synonyme(s) :
Automatic pipettes
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41121500
NACRES:
NB.01
eCl@ss:
32079210
Material:
soda-lime glass
Capacity:
2 mL
~2 mL
Sterility:
non-sterile
Manufacturer/tradename:
BRAND 747720
BRAND
Sigma-Aldrich 747720
Feature:
graduations: no
Packaging:
pack of 1000 ea
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Pasteur pipettes, long capillary tip, approx 2 mL withdraw volume, soda-lime glass
material
soda-lime glass
sterility
non-sterile
feature
graduations: no
packaging
pack of 1000 ea
manufacturer/tradename
BRAND 747720
BRAND
Sigma-Aldrich 747720
capacity
2 mL
~2 mL
tip L × I.D. × O.D.
120 mm × 1.0 mm × 7 mm
Quality Level
General description
Soda-lime-glass (ISO 7712). Long drawn-out capillary tip. Suction end with constriction for a cotton plug.
Other Notes
BR747720 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG