Key Documents
Z623490
Hettich® MIKRO 220/220R centrifuge accessories
for MIKRO 220/220R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 24 place
About This Item
Code UNSPSC :
41103900
Nomenclature NACRES :
NB.22
Caractéristiques
capacity 0.2 ‑ 2.0 mL
lid
to hold 24 x Adaptors (Models 2023, 2024, 2031)
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 1195-A
Paramètres
31,514 max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG