Z331643
BRAND® Erlenmeyer flask, wide-neck, screw cap, PP
capacity 500 mL
Synonyme(s) :
conical flasks
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
flat bottom
polypropylene
wide-neck
Joint
joint ST/NS45/40
joint neck GL52
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Screw cap
with cap
Conditionnement
case of 6
Fabricant/nom de marque
BRAND 93180
D.E. × H
108 mm × 180 mm
Capacité
500 mL