Principaux documents
Z330639
Lenz® Bistabil® separating funnel
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated: no
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PTFE key
Joint
joint: ST/NS29/32
Description
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
Caractéristiques
graduated: no
Fabricant/nom de marque
Lenz 4.0041.49
Capacité
250 mL
Taille de l'alésage du bouchon du robinet d'arrêt
4.0 mm
Informations légales
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH