Principaux documents
Z330469
Lenz® Bistabil® separating funnel
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 29/32, glass key, graduated
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
glass key
Joint
joint: ST/NS29/32
Description
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
Caractéristiques
graduated
Fabricant/nom de marque
Lenz 4.0020.70
Capacité
1,000 mL
Taille de l'alésage du bouchon du robinet d'arrêt
4.0 mm
Catégories apparentées
Informations légales
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH