Z329258
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 32 mm, diam. 15 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41103806
eCl@ss :
32100100
Nomenclature NACRES :
NB.72
Produits recommandés
Matériaux
PTFE-coated
oval
Fabricant/nom de marque
BRAND 137307
Longueur
32 mm
Diamètre
15 mm
Description générale
Ideal for vessels with round bottom, e.g. round-bottom flasks.
Autres remarques
BR137307 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG