Z327077
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, amber glass
volume 200 mL, accuracy: 0.15 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3 flask
Joint
joint ST/NS neck14/23
Caractéristiques
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 37450
Plage de mesure du volume
200 mL, accuracy: 0.15 mL
Capacité
200 mL