Z326259
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask
volume 1,000 mL, accuracy: 0.4 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap: no
class A DE-M. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, IN).
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
1,000 mL, accuracy: 0.4 mL
Capacité
1000 mL