Key Documents
WPB01547WA
Whirl-Pak® Filter Bag Without Tape/Wire
1627 mL capacity(55 oz)
About This Item
Code UNSPSC :
24111500
Nomenclature NACRES :
NB.35
Conditionnement
pkg of 250 ea
Fabricant/nom de marque
B01547WA (Nasco)
Larg. × L × épaisseur
19 cm × 30 cm × 0.102 mm
Capacité
1627 mL capacity(55 oz)
Description générale
Filter blender bag without tape and wire closure.
Informations légales
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation