WH0079816M1
Monoclonal Anti-TLE6 antibody produced in mouse
clone 2E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FLJ14009, Anti-GRG6, Anti-MGC14966, Anti-transducin-like enhancer of split 6 (E(sp1) homolog, Drosophila)
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2E4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TLE6(79816)
Catégories apparentées
Immunogène
Sequence
MATRSSDWLRRPLGEDNQPETQLFWDKEPWFWHDTLTEQLWRIFAGVHDEKAKPRDRQQAPGLGQESKAPGSCDPGTDPCPEDASTPRPPEASSSPPEGSQDRNTSWGVVQEPPGRASRFLQSISWDPEDFEDAWKRPDALPGQSKRLAVPCKLEKMRILAHGELVLATAISSFTRHVFTCGRRGIKVWSLTGQVAEDRFPESHLPIQTPGAFLRTCLLSSNSRSLLTGGYNLASVSVWDLAAPSLHVKEQLPCAGLNCQALDANLDANLAFASFTSGVVRIWDLRDQSVVRDLKGYPDGVKSIVVKGYNIWTGGPDACLRCWDQRTIMKPLEYQFKSQIMSLSHSPQEDWVLLGMANGQQWLQSTSGSQRHMVGQKDSVILSVKFSPFGQWWASVGMDDFLGVYSMPAGTKVFEVPEMSPVTCCDVSSNNRLVVTGSGEHASVYQITY
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable