WH0005764M1
Monoclonal Anti-PTN antibody produced in mouse
clone 5C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-HARP, Anti-HBGF8, Anti-HBNF, Anti-NEGF1, Anti-pleiotrophin (heparin binding growth factor 8, neurite growth-promoting factor 1)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5C3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTN(5764)
Immunogène
Sequence
SDCGEWQWSVCVPTSGDCGLGTREGTRTGAECKQTMKTQRCKIPCNWKKQFGAECKYQFQAWGECDLNTALKTRTGSLKRALHNAECQKTVTISKPCGKLTKPKPQAESK
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable