WH0004808M1
Monoclonal Anti-NHLH2 antibody produced in mouse
clone 4E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-HEN2, Anti-NSCL2, Anti-nescient helix loop helix 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4E4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NHLH2(4808)
Catégories apparentées
Immunogène
Sequence
SDLEPVEEAEGDGKGGSRAALYPHPQQLSREEKRRRRRATAKYRSAHATRERIRVEAFNLAFAELRKLLPTLPPDKKLSKIEILRLAICYISYLNHVLDV
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable