WH0004604M1
Monoclonal Anti-MYBPC1 antibody produced in mouse
clone 3G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-MYBPCC, Anti-MYBPCS, Anti-myosin binding protein C, slow type, Anti-slowtype
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3G4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYBPC1(4604)
Immunogène
Sequence
DAYNVTLPAKVHVIDPPKIILDGLDADNTVTVIAGNKLRLEIPISGEPPPKAMWSRGDKAIMEGSGRIRTESYPDSSTLVIDIAERDDSGVYHINLKN
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable