A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H29N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.45
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
Val-Tyr-Val, crystalline
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
crystalline
technique(s)
HPLC: suitable
color
off-white to tan
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C(N)C(=O)NC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)NC(C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C19H29N3O5/c1-10(2)15(20)18(25)21-14(9-12-5-7-13(23)8-6-12)17(24)22-16(11(3)4)19(26)27/h5-8,10-11,14-16,23H,9,20H2,1-4H3,(H,21,25)(H,22,24)(H,26,27)
InChI key
ZNGPROMGGGFOAA-UHFFFAOYSA-N
Application
Val-Tyr-Val has been used as a constituent of high performance liquid chromatography (HPLC) standard protein mixture.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c