Accéder au contenu
V2876
Vitamine B12
≥98%
Synonyme(s) :
α-(5,6-Diméthylbenzimidazolyl)cyanocobamide, CN-Cbl, Cyanocob(III)alamine, Cyanocobalamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C63H88CoN14O14P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1355.37
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058004
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.79
EC Number:
200-680-0
Beilstein/REAXYS Number:
4122889
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
red to brown
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C/C(C1=N[C@]([C@]([C@H](CC(N)=O)[C@@]/2(C)CCC(NC[C@@H](OP([O-])(O[C@H]3[C@@H](O)[C@@H](N4C=[N]5C6=C4C=C(C)C(C)=C6)O[C@@H]3CO)=O)C)=O)([H])N([Co+]5C#N)C2=C(C)/C([C@@H](CCC(N)=O)C/7(C)C)=NC7=C/8)(C)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]1CCC(N)=O)=C9N=C8[C@@H](CCC(N)=O)[C@
InChI
1S/C62H90N13O14P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);;/q;;+2/p-2/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57?,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
InChI key
RMRCNWBMXRMIRW-QJRSUKKJSA-L
Application
La vitamine B12 a été utilisée :
  • comme composant d′une solution de mélange de vitamines dans un modèle intestinal in vitro
  • comme étalon dans la spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif d′exclusion stérique (SEC-ICP-MS, exclusion inductively coupled plasma mass spectroscopy)
  • comme composant d′un mélange simulé de protéines plasmatiques pour l′analyse par spectroscopie Raman
  • dans l′analyse de résonance des plasmons de surface (SPR, surface plasmon resonance)
  • comme complément de milieu pour les myocytes ventriculaires de rat néonatal (NRVM)
Biochem/physiol Actions
La vitamine B12 (cobalamine) est constituée d′un groupe de molécules à cobalt apparentées du point de vue chimique et jouant des rôles dans les processus cellulaires comme la synthèse de l′ADN, la synthèse des acides gras, la production d′énergie et la régulation. Les formes physiologiquement actives de la vitamine B12 incluent la méthylcobalamine et l′adénosylcobalamine, tandis que l′hydroxocobalamine (vitamine B12a, OHCbl) et la cyanocobalamine (CNCbl) sont des formes de stockage et d′administration. L′hydroxocobalamine (OHCbl) et la CNCbl dérivées des bactéries sont converties chez l′homme en formes coenzymes utiles, qui soutiennent les processus métaboliques comme la conversion par la méthylmalonylcoenzyme A mutase mitochondriale de l′acide méthylmalonique (MMA) en succinate pour relier le métabolisme des lipides et des glucides, et l′activation de la méthionine synthase, étape cinétiquement limitante dans la synthèse de la méthionine.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vitamine B12
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)