U8008
Anti-ULK2 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Ulk2 Antibody, Ulk2 Antibody - Anti-ULK2 antibody produced in rabbit, Anti-Unc-51 like kinase 2, Anti-Unc51.2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~130 kDa
Espèces réactives
mouse
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells expressing mouse ULK2
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ULK2(9706)
mouse ... Ulk2(29869)
rat ... Ulk2(303206)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable