Merck
U5378
Urée
powder, BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Carbamide, Carbonyldiamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
NH2CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.06
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-315-5
Beilstein/REAXYS Number:
635724
MDL number:
Assay:
≥98%
Grade:
Molecular Biology
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
Molecular Biology
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
132-135 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 480 mg/mL, clear, colorless (8M)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm
cation traces
Cu: ≤1 ppm, Fe: ≤5 ppm, Pb: ≤2 ppm
absorption
≤0.06 at 260 at 6 M, ≤0.06 at 280 at 6 M
foreign activity
DNase, NICKase, RNase and protease, none detected
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Ppm1a(24666)
Application
Produit utilisé pour la dénaturation des protéines et comme agent de solubilisation doux pour les protéines insolubles ou dénaturées. Permet de renaturer les protéines des échantillons dénaturés au chlorure de guanidine 6 M, comme les corps d'inclusion. Peut être utilisé en association avec du chlorhydrate de guanidine et du dithiothréitol (DTT) pour replier les protéines dénaturées dans leur forme native active.
  • L'urée a été utilisée dans un tampon de remise en suspension de protéines ainsi que pour dénaturer des protéines.
  • Elle a été employée pour isoler des protéines au moyen de gels de polyacrylamide contenant de l'urée.
  • Elle a permis d'étudier la conformation de protéines dépliées à des concentrations d'urée et des pH différents.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urée
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe