A propos de cet article
grade
BioPerformance Certified
Quality Segment
agency
USP/NF, meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
description
aminopeptidase substrate
assay
≥99.9% (titration)
form
crystalline powder
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
DNA extraction: suitable, cell culture | mammalian: suitable, protein purification: suitable
impurities
DNase, RNase, protease, none detected, Endotoxin and Total Count Aerobic, Yeast, plus Mold, tested, ≤0.2% water (Karl Fischer)
loss
≤0.5% (loss on drying, 110 °C)
color
white
pH
10.0-11.5
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
solubility
water: soluble (666 mg/ml, yielding a clear colorless solution)
absorption
≤0.05 at 260 at 1 M, ≤0.05 at 290 at 40%, ≤0.06 at 280 at 1 M
suitability
suitable for chromatography, suitable for immunoprecipitation, suitable for molecular biology
application(s)
clinical research
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Ce composé peut être employé indépendamment comme tampon ou comme constituant de mélanges tampon tels que les tampons Tris-EDTA (TE), Tris-acétate-EDTA (TAE), Tris-borate-EDTA (TBE), et d'autres encore. La base Tris est pure, essentiellement stable et relativement non hygroscopique.
En laboratoire, la base Tris s'avère indispensable pour préparer des tampons compatibles avec les fluides biologiques, servir de solution d'étalonnage pour le pH et faciliter diverses procédures telles que les dosage de la lactate déshydrogénase, l'hybridation in situ et l'extraction de protéines à partir de cellules. Sa polyvalence s'étend jusqu'aux applications des laboratoires de culture cellulaire, de biochimie et de biologie moléculaire, où il intervient dans les études sur la perméabilité des membranes cellulaires et la préparation des tampons.
Application
- comme composant dans la culture de cellules souches embryonnaires (ES) humaines sur des cellules nourricières humaines et de souris.
- comme constituant d'un tampon de pré-hybridation en hybridation in situ.
- pour mettre en suspension une protéine déshydratée avant caractérisation de la protéine par SDS-PAGE.
- comme constituant d'un tampon de lyse pour laver et lyser des cellules avant immunoprécipitation.
- dans l'extraction et l'enrichissement de protéines membranaires en vue d'une séparation par électrophorèse bi-dimensionnelle sur gel de polyacrylamide.
- dans des études de complexes à double brin d'acides nucléiques peptidiques (PNA, peptide nucleic acids) et de leurs séquences d'ADN complémentaires, à l'aide de l'HPLC d'échange d'anions.
- en électrochromatographie capillaire et analyse UV des tocophérols et tocotriénols.
- comme constituant d'une solution de Tris/base dans un test à la sulforhodamine B (SRB).
Features and Benefits
- Produit pouvant être utilisé dans la recherche en culture cellulaire, en biochimie et en biologie moléculaire.
- Faible niveau de contamination par les métaux lourds, confirmé par des tests et garantissant la compatibilité du produit avec diverses applications.
- Pouvoir tampon efficace de pH 7 à pH 9 (à 25 °C), avec un pKa de 8,1 (à 25 °C).
- Produit testé pour garantir l'absence de traces d'anions et de cations.
- Produit testé pour garantir l'absence de DNases, RNases et protéases.
Packaging
Chaque kit contient 3 échantillons de 100 g, chaque échantillon étant issu d'un lot de fabrication différent.
Other Notes
Pour les applications précises, utiliser un pH-mètre soigneusement calibré avec une électrode de verre au calomel.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Base Trizma®
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe