T3573
RANK Ligand/TRANCE human
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Osteoclast Differentiation Factor (ODF), Osteoprotegerin Ligand (OPGL), Receptor Activator of NF-KB Ligand (RANKL), TNF-related activation-induced cytokines (TRANCE)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in NSO cells
Pureté
>90% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
1.5-7.5 ng/mL ED50
Poids mol.
glycolysylated recombinant product ~35 kDa by SDS-PAGE
calculated mol wt 23 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
cell analysis
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TNFSF11(8600)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable