Merck
T3196
Heptakis(2,3,6-tri-O-benzoyl)-β-cyclodextrin
>95%
Synonyme(s) :
β-Cyclodextrin heptakis(2,3,6-tri-O-benzoate)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C182H154O56
Poids moléculaire :
3237.14
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
>95%
form
powder
storage temp.
2-8°C
Application
For capillary electrophoresis
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe