T1827
Monoclonal Anti-TBP antibody produced in mouse
clone 58C9, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-GTF2D, Anti-GTF2DI, Anti-SCA17, Anti-TATA box binding protein, Anti-TFIID
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
58C9
Poids mol.
antigen ~42 kDa
Espèces réactives
Sf9 cell line, human, yeast, Drosophila melanogaster
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using nuclear extracts of D.Mel cells
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Drosophila melanogaster ... Tbp(37476)
human ... TBP(6908)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- co-immunoprecipitation
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable