Principaux documents
T1283
Sigma-Aldrich
Holo-transferrine bovine
Iron-saturated, BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Sidérophiline, Sidérophiline, saturée en fer
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.75
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Essai
97-100% (agarose gel electrophoresis)
Forme
powder
Concentration
~25 mM
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... TF(280705)
Application
La transferrine est la principale molécule de liaison au fer et de livraison du fer aux cellules présente dans le sérum. Les systèmes de culture sans sérum nécessitent un mécanisme de livraison du fer. La transferrine est le véhicule préférentiel de livraison du fer, car les cellules incorporent le fer lié à la transferrine par une voie physiologique, par l′intermédiaire des récepteurs à la transferrine sur la surface cellulaire. L′holo-transferrine bovine peut être utilisée avec un large éventail de types de cellules. L′holo-transferrine bovine est chargée en fer avant utilisation et peut être ajoutée directement aux milieux de culture cellulaire à faible teneur en fer ou dépourvus de fer.
Remarque sur l'analyse
Pureté déterminée par électrophorèse sur gel d′agarose.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Han Hu et al.
Animal science journal = Nihon chikusan Gakkaiho, 87(1), 84-91 (2015-10-16)
In this study, bovine mammary epithelial cells were used to study stress responses after cells were exposed to 42°C for 0.5, 1, 3, 5, 8 or 12 h, and 38°C as control. The transcription of the genes (HSP27, HSP70 and
Samuel G Rodriques et al.
Nature biotechnology, 39(3), 320-325 (2020-10-21)
Current approaches to single-cell RNA sequencing (RNA-seq) provide only limited information about the dynamics of gene expression. Here we present RNA timestamps, a method for inferring the age of individual RNAs in RNA-seq data by exploiting RNA editing. To introduce
William Schachterle et al.
Nature communications, 8, 13963-13963 (2017-01-17)
Transplanting vascular endothelial cells (ECs) to support metabolism and express regenerative paracrine factors is a strategy to treat vasculopathies and to promote tissue regeneration. However, transplantation strategies have been challenging to develop, because ECs are difficult to culture and little
Wenting Dai et al.
The British journal of nutrition, 123(5), 489-498 (2019-11-13)
Despite the well-characterised mechanisms of amino acids (AA) regulation of milk protein synthesis in mammary glands (MG), the underlying specific AA regulatory machinery in bovine MG remains further elucidated. As methionine (Met) is one of the most important essential and
Guihua Du et al.
Development (Cambridge, England), 147(8) (2020-03-20)
Continual spermatogenesis relies on the actions of an undifferentiated spermatogonial population that is composed of stem cells and progenitors. Here, using mouse models, we explored the role of RNA-binding proteins (RBPs) in regulation of the biological activities of this population.
Articles
Understand how transferrin affects serum-free cell culture systems, crucial for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.
Understand how transferrin affects serum-free cell culture systems, crucial for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.
Understand how transferrin affects serum-free cell culture systems, crucial for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.
Understand how transferrin affects serum-free cell culture systems, crucial for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.