T111050
DMT-dT phosphoramidite
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
Synonyme(s) :
5′-O-(4,4′-diméthoxytrityl)-2′-désoxythymidine-3′-O-[O-(2-cyanoéthyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidite], 5′-O-[bis(4-méthoxyphényl)phénylméthyl]-2′-désoxythymidine, 3′-[2-cyanoéthyl-N,N-bis(1-méthyléthyl)phosphoramidite], DMT-dT amidite, Thymidine, 5′-O-[bis(4-méthoxyphényl)phénylméthyl]-, 3′-[2-cyanoéthyl-N,N-bis(1-méthyléthyl)phosphoramidite]
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Niveau de qualité
Type
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Essai
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Forme
powder or granules
Technique(s)
oligo synthesis: suitable
Impuretés
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
Couleur
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Compatibilité
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
Profil des nucléosides
base: deoxythymidine
base protecting group: none
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=C(C)C(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C40H49N4O8P/c1-27(2)44(28(3)4)53(50-23-11-22-41)52-35-24-37(43-25-29(5)38(45)42-39(43)46)51-36(35)26-49-40(30-12-9-8-10-13-30,31-14-18-33(47-6)19-15-31)32-16-20-34(48-7)21-17-32/h8-10,12-21,25,27-28,35-37H,11,23-24,26H2,1-7H3,(H,42,45,46)/t35-,36+,37+,53?/m0/s1
Clé InChI
UNOTXUFIWPRZJX-CEXSRUIHSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable