Principaux documents
T1021
Sigma-Aldrich
Trypsin inhibitor
powder, suitable for isoelectric focusing (IEF)
Synonyme(s) :
SBTI
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Nom du produit
Inhibiteur de trypsine from Glycine max (soybean), Isoelectric focusing marker, pI 4.6
Source biologique
Glycine max (soybean)
Niveau de qualité
Forme
powder
Poids mol.
20,100 Da
Technique(s)
isoelectric focusing (IEF): suitable
pl 
4.6
Solubilité
balanced salt solution: 1 mg/mL
concentrate: >10 mg/mL, hazy, amber-yellow
phosphate buffer: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
serum-free medium: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Cet inhibiteur agit contre la trypsine ; il présente une activité réduite envers la chymotrypsine et la plasmine. Il inhibe également les protéases dont le mécanisme est similaire à celui de la trypsine, la kallikréine plasmatique et le facteur de coagulation X. L′inhibiteur de trypsine n′agit pas contre les métalloprotéases, les kallikréines tissulaires, les protéases acides ou les thio-protéases. Cet inhibiteur agit en formant un complexe d′une façon stœchiométrique 1 à 1 avec le site actif de la protéase, suivi du clivage d′une seule liaison arginine-isoleucine présente dans l′inhibiteur. L′inhibition est réversible et dépendante du pH.
Composants
The soybean trypsin inhibitor is a monomeric protein containing 181 amino acid residues in a single polypeptide chain crosslinked by two disulfide bridges.
Définition de l'unité
Une unité de trypsine produit une A253 de 0,001 par minute avec l′ester éthylique de N-alpha-benzoyl-L-arginine (BAEE) comme substrat à pH 7,6 et 25 °C.
One trypsin unit = A253 of 0.001 per minute with N-alpha-benzoyl-L-arginine ethyl ester (BAEE) as substrate at pH 7.6 at 25 °C.
Notes préparatoires
L′inhibiteur de trypsine est soluble dans l′eau et les tampons phosphate à 10 mg/ml. Il est soluble dans des solutions salines équilibrées à 1 mg/ml et dans les milieux sans sérum. Les solutions d′une concentration supérieure à 10 mg/ml peuvent être troubles et de couleur jaune à ambrée. Après le traitement des cellules à la trypsine, les resuspendre dans une solution d′inhibiteur de trypsine à 1 mg/ml pour chaque ml de solution de trypsine utilisée pour la dissociation. La suspension cellulaire doit alors être centrifugée à 1000 tr/min pour former un culot de cellules.
Les solutions maintiennent leur activité lorsqu′elles sont conservées à court terme entre 2 et 8 °C. Les solutions sont stables en aliquotes congelés à -20 °C.
Application
Réf. du produit
Description
Tarif
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Amaury Pereira-Acácio et al.
PloS one, 17(8), e0273385-e0273385 (2022-08-20)
We investigated the mechanisms by which chronic administration of a multideficient diet after weaning alters bodily Na+ handling, and culminates in high systolic blood pressure (SBP) at a juvenile age. From 28 to 92 days of age, weaned male Wistar
Eunice Andrè et al.
The Journal of clinical investigation, 118(7), 2574-2582 (2008-06-24)
Cigarette smoke (CS) inhalation causes an early inflammatory response in rodent airways by stimulating capsaicin-sensitive sensory neurons that express transient receptor potential cation channel, subfamily V, member 1 (TRPV1) through an unknown mechanism that does not involve TRPV1. We hypothesized
Shingo Kikuchi et al.
The Plant cell, 21(6), 1781-1797 (2009-06-18)
Chloroplast protein import is mediated by two hetero-oligomeric protein complexes, the Tic and Toc translocons, which are located in the inner and outer envelope membranes. At the inner membrane, many Tic components have been identified and characterized, but it remains
Kine Gregersen et al.
International journal of general medicine, 4, 555-560 (2011-09-03)
Food hypersensitivity is commonly suspected, but seldom verified. Patients with subjective food hypersensitivity suffer from both intestinal and extraintestinal health complaints. Abnormalities of the enterochromaffin cells may play a role in the pathogenesis. The aim of this study was to
Astrid F Nottebaum et al.
The Journal of experimental medicine, 205(12), 2929-2945 (2008-11-19)
We have shown recently that vascular endothelial protein tyrosine phosphatase (VE-PTP), an endothelial-specific membrane protein, associates with vascular endothelial (VE)-cadherin and enhances VE-cadherin function in transfected cells (Nawroth, R., G. Poell, A. Ranft, U. Samulowitz, G. Fachinger, M. Golding, D.T.
Protocoles
Natural trypsin inhibitors (serpins) regulate protein activation and catabolism by inhibiting serine proteases in vivo.
Natural trypsin inhibitors (serpins) regulate protein activation and catabolism by inhibiting serine proteases in vivo.
Natural trypsin inhibitors (serpins) regulate protein activation and catabolism by inhibiting serine proteases in vivo.
Natural trypsin inhibitors (serpins) regulate protein activation and catabolism by inhibiting serine proteases in vivo.
Chromatograms
application for HPLC