T0675
[D-Ala2]-Deltorphin II
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
Tyr-D-Ala-Phe-Glu-Val-Val-Gly amide
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(O)cc2)C(C)C)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C38H54N8O10/c1-20(2)31(37(55)41-19-29(40)48)46-38(56)32(21(3)4)45-35(53)27(15-16-30(49)50)43-36(54)28(18-23-9-7-6-8-10-23)44-33(51)22(5)42-34(52)26(39)17-24-11-13-25(47)14-12-24/h6-14,20-22,26-28,31-32,47H,15-19,39H2,1-5H3,(H2,40,48)(H,41,55)(H,42,52)(H,43,54)(H,44,51)(H,45,53)(H,46,56)(H,49,50)/t22-,26+,27+,28+,31+,32+/m1/s1
Clé InChI
NUNBRHVOPFWRRG-RCEFDBTISA-N
Informations sur le gène
human ... OPRD1(4985) , OPRK1(4986) , OPRM1(4988)
mouse ... Oprd1(18386) , Oprm1(18390)
rat ... Oprd1(24613) , Oprm1(25601)
Amino Acid Sequence
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable