T0577
D-δ-Tocotrienol
from rice, ≥65% (GC)
Synonyme(s) :
(R-(E,E))-3,4-Dihydro-2,8-dimethyl-2-(4,8,12-trimethyl-3,7,11-tridecatrienyl)-2H-1-benzopyran-6-ol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rice
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
≥65% (GC)
Couleur
yellow to orange
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C27H40O2/c1-20(2)10-7-11-21(3)12-8-13-22(4)14-9-16-27(6)17-15-24-19-25(28)18-23(5)26(24)29-27/h10,12,14,18-19,28H,7-9,11,13,15-17H2,1-6H3/b21-12+,22-14+/t27-/m1/s1
Clé InChI
ODADKLYLWWCHNB-LDYBVBFYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable