SYNS386150
Synthware™ long syringe needle
O.D. × L 0.6 mm × 150 mm , Bevel Tip, needle, female luer lock
Synonyme(s) :
Synthware S386150, stainless steel syringe needle, bevel tip needle
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
needle female luer lock
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech S386150
D.E. × L
0.6 mm × 150 mm , Bevel Tip
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages