SRP6491
ICAM1/CD54 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
BB-2, BB2, ICAM-1, P3.58
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Essai
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 75.7 kDa (This protein is fused with Fc fragment of human IgG1 at the C-terminus.)
observed mol wt 100-110 kDa by SDS-PAGE (reducing) (Gln 27 is the predicted N-terminal.)
Conditionnement
pkg of 20 and 100 μg
Impuretés
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... ICAM1(3383)
Description générale
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable