SRP5173
CBP (1319-1710), GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
CREBBP, RSTS, RTS
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
~71 kDa
Numéro d'accès NCBI
Application(s)
cell analysis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CREBBP(1387)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable