SRP0226
NEDD4 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥60% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Cell proliferation-inducing gene 53 protein, KIAA0093, PIG53, RPF1, neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Pureté
≥60% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
86 kDa
Conditionnement
pkg of 20 μg
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... NEDD4(4734)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable