A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H22N8O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
534.57
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
Ceftobiprole, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Acidified)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[s]1nc(nc1N)C(N=O)C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)\C=C4/CCN(C/4=O)[C@H]5CNCC5
InChI
1S/C20H22N8O6S2/c21-20-24-14(26-36-20)11(25-34)15(29)23-12-17(31)28-13(19(32)33)9(7-35-18(12)28)5-8-2-4-27(16(8)30)10-1-3-22-6-10/h5,10-12,18,22H,1-4,6-7H2,(H,23,29)(H,32,33)(H2,21,24,26)/b8-5+/t10-,11?,12-,18-/m1/s1
InChI key
XLHWFEHWWUCKOL-ADPMQJGOSA-N
Biochem/physiol Actions
Broad-spectrum cephalosporin active against MRSA
Ceftobiprole is a fifth generation broad spectrum cephalosporin that is active against many resistant bacterial strains including methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Ceftobiprole inhabits PBP1 (penicillin-binding protein 1), PBP2 and ß-lactam resistance determinant PBP2a.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable