SML3529
GB83
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
GB 83, GB-83, N-[(1S)-1-(Cyclohexylmethyl)-2-[[(1S,2S)-1-[(2,3-dihydrospiro[1H-indene-1,4′-piperidin]-1′-yl)carbonyl]-2-methylbutyl]amino]-2-oxoethyl]-5-isoxazolecarboxamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC[C@@H]([C@H](NC([C@@H](NC(C1=CC=NO1)=O)CC2CCCCC2)=O)C(N3CCC4(CC3)CCC5=C4C=CC=C5)=O)C
InChI
1S/C32H44N4O4/c1-3-22(2)28(31(39)36-19-16-32(17-20-36)15-13-24-11-7-8-12-25(24)32)35-29(37)26(21-23-9-5-4-6-10-23)34-30(38)27-14-18-33-40-27/h7-8,11-12,14,18,22-23,26,28H,3-6,9-10,13,15-17,19-21H2,1-2H3,(H,34,38)(H,35,37)/t22?,26-,28-/m0/s1
Clé InChI
ZXMXAOYWSLZLQM-NZNGGYBSSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable