Principaux documents
SML3480
Sigma-Aldrich
ULK-101
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-N-(1-cyclopropyl-2,2,2-trifluoroethyl)-4-(6-(4-fluorophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl)thiophene-2-carboxamide, N-[(1S)-1-Cyclopropyl-2,2,2-trifluoroethyl]-4-[6-(4-fluorophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]-2-thiophenecarboxamide, ULK 101, ULK101
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H16F4N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)[C@H](C1CC1)NC(C2=CC(C3=C4N(N=C3)C=C(C5=CC=C(C=C5)F)C=N4)=CS2)=O
InChI
1S/C22H16F4N4OS/c23-16-5-3-12(4-6-16)15-8-27-20-17(9-28-30(20)10-15)14-7-18(32-11-14)21(31)29-19(13-1-2-13)22(24,25)26/h3-11,13,19H,1-2H2,(H,29,31)/t19-/m0/s1
Clé InChI
PFZRXJIYAFANHP-IBGZPJMESA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Potent and selective ULK1 inhibitor that sensitizes cancer cells to nutrient stress by suppressing autophagy induction and autophagic flux.
ULK-101 is a potent and selective ULK1 inhibitor (ULK1/2 IC50 = 8.3/30 nM) that inhibits ULK1-dependent cellular Beclin 1 phosphorylation (pSer15 IC50 = 390 nM) with greater kinome selectivity (4 off-target hits using a 327-kinase panel) and potency than SBI-0206965 (IC50 = 38 nM/cell-free ULK1 kinase assay, 2.4 μM/cellular Beclion 1 pSer15). ULK-101 sensitizes cells to nutrient stress in U2OS (EC50 = 6.3 μM vs. 22.3 μM with full media) and in KRAS mutant lung cancer cultures (full media/nutrient withdrawal EC50 ratio >5) by suppressing autophagy induction and autophagic flux.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable