Merck
SML3380
Phenoxyethyl isobutyrate
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Propanoic acid, 2-methyl-, 2-phenoxyethyl ester (9CI, ACI)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H16O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
oil
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
oil
color
, Colorless to light brown
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(CCOC(=O)C(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C12H16O3/c1-10(2)12(13)15-9-8-14-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
InChI key
MJTPMXWJHPOWGH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Competitive antagonst of olfactory receptor OR2AT4
Phenoxyethyl isobutyrate is an antagonist of olfactory receptor OR2AT4, a G-protein-coupled receptor (GPCR) also expressed in human primary keratinocytes.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
278.9 °F - closed cup
flash_point_c
137.16 °C - closed cup